F0189020
Flumequine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl (RS)-9-fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flumequine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement