Documents
ERMFD066
Corundum Powder (Particle size distribution)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Corundum
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
InChI
1S/2Al.3O
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable