Principaux documents
ERMAC626
Arsenobetaine in water
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Arsenobetaine solution
About This Item
Numéro CAS:
Beilstein:
3933180
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clé InChI
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable