D7770
Diminazene aceturate
analytical standard
Synonyme(s) :
Berenil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)NCC(O)=O.CC(=O)NCC(O)=O.NC(=N)c1ccc(N\N=N\c2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C14H15N7.2C4H7NO3/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;2*1-3(6)5-2-4(7)8/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2*2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
OKQSSSVVBOUMNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable