D2900000
Édétate disodique
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
edta
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable