D0739000
Dextran 60/70 for performance test
Dextran 60/70 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dextran
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable