CRM143
BNAs - Sandy Loam 1
pkg of 50 g
Synonyme(s) :
Sand matrix CRM, BNAs
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM143-050
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable