CRM014
Trace Metals - Baghouse Dust
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
certificate is enclosed in each package
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM014-050
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.48
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Autres remarques
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable