BP777
Felodipine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinecarboxylic acid ethyl methyl ester, Plendil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
felodipine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
Clé InChI
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , NR3C2(4306)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable