BP1027
Piperacillin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Piperacillin monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
piperacillin
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)N4CCN(C(=O)C4=O)CC)c3ccccc3.O
InChI
1S/C23H27N5O7S.H2O/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);1H2/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
Clé InChI
NBXPLBPWMYNZTC-IDYPWDAWSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable