Documents
BCR657
Glucose (isotope ratio)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Pureté isotopique
 13C
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR657
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable