Principaux documents
BCR505
Estuarine water (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR505
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3