BCR296
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(11(17)12(7)18)6-3-9(15)10(16)4-8(6)14/h1-4H
Clé InChI
RPUMZMSNLZHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
BCR296
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves