Principaux documents
BCR165
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 2 μm particle size
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Description
parameter of the calibration line 2.223 0.013
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
JRC
Taille des particules
2 μm
Application(s)
general analytical
Format
neat
Description générale
Nominal 2 μm latex (0.02% solids)
Conditionnement
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR165
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable