B0600000
Benzocaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benzocaine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Clé InChI
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C