92498
Heart extract
from bovine heart, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Bovine heart extract, Dried infusion from bovine hearts, Heart infusion powder from bovine heart, Powdered heart extract
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine heart
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥10%
Conditionnement
pkg of 500 g
Impuretés
≤15.0% ash
Perte
≤6.0% loss on drying
Couleur
light yellow
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, slightly yellow to light brown
soluble, clear, slightly yellow to light brown
Application(s)
food and beverages
microbiology
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.