89610
o-Toluidine
purum p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
2-aminotoluène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.26 mmHg ( 25 °C)
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Impuretés
≤0.1% water
≤0.5% m- and p-toluidine (GC)
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
n20/D 1.572
Point d'ébullition
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
−28 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
Densité
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup