Principaux documents
87724
Supelco
Tetramethylammonium bisulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Tetramethylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4N(HSO4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro Beilstein :
4829202
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
Description
cationic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Qualité
LiChropur
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S/c2*1-5(2,3)4/h1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L′application de réactifs d′appariement d′ions comme additifs de phase mobile favorise l′élution des substances ioniques et hautement polaires sur les colonnes de CLHP en phase inversée. La pureté des additifs de phase mobile est d′importance primordiale pour leur utilisation à bon escient. Sigma-Aldrich propose une grande variété de réactifs sur mesure pour les séparation anioniques (composés d′ammonium quaternaire et sels de phosphonium) et cationiques (alkanesulfonates). Tous les additifs de phase mobile sont soigneusement évalués, avec une attention particulière concernant les exigences des applications modernes de CLHP en phase inversée :
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par HPLC ou LC-MS.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Sha Liao et al.
Archives of pharmacal research, 37(11), 1416-1425 (2013-12-18)
Chronic hepatitis B virus (HBV) infection may lead to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma, but few drugs are available for its treatment. Acyclic nucleoside phosphonates (ANPs) have remarkable antivirus activities but are not easily absorbed from the gastrointestinal tract and