87208
Bromure de myristyltriméthylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Bromure de trimethyl(tatradécyl)ammonium, Bromure de tétradecyltriméthylammonium
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Qualité
LiChropur™
Poids mol.
micellar avg mol wt 27,000
Nombre d'agrégation
80
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
Pf
245-250 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges