Principaux documents
83917
Supelco
(−)-Rose oxide
analytical standard
Synonyme(s) :
(4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1680588
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (mixture of isomers (cis+trans), GC)
Activité optique
[α]20/D −28±1°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.454
Densité
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC1CCOC(C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter