Principaux documents
81806
Supelco
1-Propanesulfonate de sodium monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, 98.0-102.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 1-propanesulfonique sodium salt monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Beilstein:
3714817
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
Description
anionic
Niveau de qualité
Essai
98.0-102.0% (T)
Forme
powder
Qualité
LiChropur
Poids mol.
164.16 g/mol
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES 
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable