80165
Phytane
analytical standard
Synonyme(s) :
2,6,10,14-Tetramethylhexadecane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
69-71 °C/0.001 mmHg (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C20H42/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h17-20H,7-16H2,1-6H3
Clé InChI
GGYKPYDKXLHNTI-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?