Principaux documents
80038
Supelco
Melamine-(triamine-15N3)
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H615N3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
Clé InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Remarque sur l'analyse
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Urinary tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3