76319
Standard COT
according to ISO/CEN EN1484, 500 mg/L±10 mg/L
About This Item
Qualité
analytical standard
stabilized
Niveau de qualité
Agence
according to ISO/CEN EN1484
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
500 mg/L±10 mg/L
Technique(s)
TOC: suitable
Adéquation
in accordance for application
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves