70709
Hydroxyectoine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
THP(A)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC1=N[C@@H]([C@@H](O)CN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O3/c1-3-7-2-4(9)5(8-3)6(10)11/h4-5,9H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,10,11)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
KIIBBJKLKFTNQO-WHFBIAKZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable