Principaux documents
69484
Supelco
N-Méthyl-N-triméthylsilylheptafluorobutyramide
for GC derivatization, LiChropur, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
N-Triméthylsilyl-N-méthylheptafluorobutyramide, MSHFBA
About This Item
Formule linéaire :
CF3CF2CF2CON(CH3)Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.26
Beilstein:
6512894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥90% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.353 (lit.)
n20/D 1.353
pb
148 °C (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12F7NOSi/c1-16(18(2,3)4)5(17)6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1-4H3
Clé InChI
CMXKINNDZCNCEI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Simultaneous quantitation of cocaine, opiates, and their metabolites in human hair by positive ion chemical ionization gas chromatography-mass spectrometry : cette étude démontre l'utilisation du N-méthyl-N-(triméthylsilyl)heptafluorobutyramide en toxicologie médico-légale pour analyser les résidus de drogues dans les cheveux humains, offrant une méthode robuste pour détecter ces composés à l'état de traces (Höld K.M., Wilkins D.G., Rollins D.E., Joseph R.E. Jr, Cone E.J., 1998).
  • Detection of stanozolol in hair by negative ion chemical ionization mass spectrometry : la recherche utilise le N-méthyl-N-(triméthylsilyl)heptafluorobutyramide pour une détection sensible du stanozolol, un stéroïde anabolisant, dans des échantillons capillaires. Cette méthode se révèle particulièrement utile dans les analyses de contrôle antidopage dans le sport, ce qui contribue à garantir le fair-play (Höld K.M., Wilkins D.G., Crouch D.J., Rollins D.E., Maes R.A., 1996).
Autres remarques
Agent de silylation destiné aux analyses de GC. Produit interférant le moins avec les détecteurs à ionisation de flamme.
Le N-méthyl-N-triméthylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) a été utilisé dans une réaction de silylation durant l′analyse par GC d′échantillons contenant de la 1-monooléine, de la 2-monooléine, de la 1,2-dioléine, de la 1,3-dioléine, de l′oléate d′éthyle, de l′acide oléique et de la trioléine.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Effects of regioselectivity and lipid class specificity of lipases on transesterification, exemplified by biodiesel production.
Sinkuniene, Dovile, and Patrick Adlercreutz
Journal of the American Oil Chemists' Society, 97 (1), 1283-1290 (2014)
Joris Probst et al.
Experimental neurology, 331, 113330-113330 (2020-04-28)
Chronic hyperammonemia is a common condition affecting individuals with inherited urea cycle disorders resulting in progressive cognitive impairment and behavioral abnormalities. Altered neurotransmission has been proposed as major source of neuronal dysfunction during chronic hyperammonemia, but the molecular pathomechanism has
Bing Fang et al.
Journal of food science and technology, 54(7), 1938-1944 (2017-07-20)
Tocopherols and sterols were lost considerably during the refining process of vegetable oils, resulting in a dramatic decrease in the oxidation stability. However, the oxidation stability of vegetable oils was not directly proportional to tocopherol content, not mention to its
Tobias Kieliba et al.
Drug testing and analysis, 11(2), 267-278 (2018-08-26)
The detection of Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) and cannabinol (CBN) in hair, for the purpose of identifying cannabis consumption, is conducted in many forensic laboratories. Since external contamination of hair with these cannabis components cannot be excluded, even after
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs