Documents
68529
Supelco
Isobutyraldéhyde
analytical standard
Synonyme(s) :
2-méthylpropanal, 2-méthylpropionaldéhyde
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro Beilstein :
605330
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
66 mmHg ( 4.4 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
384 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
n20/D 1.374
Point d'ébullition
63 °C (lit.)
Pf
−65 °C (lit.)
Solubilité
60 g/L at 25 °C
Densité
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-11.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-24 °C - closed cup
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were