63965
(−)-β-Elemene
analytical standard
Synonyme(s) :
β-Elemene, (1S,2S,4R)-(−)-2,4-Diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexane, (1S,2S,4R)-1-Ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)cyclohexane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]1(C=C)CC[C@@H](C(C)=C)C[C@H]1C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1
Clé InChI
OPFTUNCRGUEPRZ-QLFBSQMISA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F
Point d'éclair (°C)
98 °C