63082
Magnesium ionophore I
Selectophore™, function tested
Synonyme(s) :
ETH 1117, Magnesium-ligand, N,N′-Diheptyl-N,N′-dimethyl-1,4-butanediamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
100
200
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
liquid
Chaîne SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)CCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C20H40N2O2/c1-5-7-9-11-13-17-21(3)19(23)15-16-20(24)22(4)18-14-12-10-8-6-2/h5-18H2,1-4H3
Clé InChI
CBEVANLIGJVSHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves