Principaux documents
62559
Supelco
Lithium ionophore II
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetraisobutyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxamide, ETH 1644
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H46N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.63
Numéro Beilstein :
6428727
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Qualité
function tested
Chaîne SMILES 
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
Clé InChI
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Neutral ionophore for a lithium ion-selective solvent polymeric membrane;
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
A Zeevi et al.
The Journal of membrane biology, 86(1), 61-67 (1985-01-01)
The neutral noncyclic, lithium-selective ionophore ETH1644, which is structurally different from previously available ionophores of this type, is a selective carrier of Li+ in lipid bilayer membranes of various lipid composition. The ionophore forms a 2:1 carrier/cation complex, and the
A.F. Zhukow et al.
Analytica Chimica Acta, 131, 177-177 (1981)
Erne, D., et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 538-538 (1982)