Principaux documents
58383
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille spécifique
710SNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Caractéristiques
needle type SN (special needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80665
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.