56763
Gélose
high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Agar, Agar-agar
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Résidus de calcination
≤4.0%
Perte
≤10% loss on drying
Turbidité
≤8 NTU (after autoclaving)
Pf
85-95 °C
Température de transition
gel point 34-36 °C
Résistance du gel
≥800 g/cm2
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤2.75%
Traces de cations
Ca: ≤500 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.