Principaux documents
53086
Supelco
(S)-3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.10
Beilstein:
1720567
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D 24.0 to 26.0°, c = 6 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable