49659
2-Methylbutyric acid
analytical standard
Synonyme(s) :
NSC 7304
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
Point d'ébullition
176-177 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup