45307
Fensulfothion
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Diethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C11H17O4PS2/c1-4-13-16(17,14-5-2)15-10-6-8-11(9-7-10)18(3)12/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
XDNBJTQLKCIJBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3