43963
Moxalactam Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Listeria MOX Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Chaîne SMILES
CO[C@]2(NC(=O)C(C(O)=O)c1ccc(O)cc1)[C@H]3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H20N6O9S/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32)/t12?,18-,20+/m1/s1
Clé InChI
JWCSIUVGFCSJCK-CAVRMKNVSA-N
Description générale
Application
Composants
Moxalactam 20.0 mg
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable