43301
Enalaprilat
analytical standard
Synonyme(s) :
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
5-12 wt. % water
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)[C@H](C)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
Informations sur le gène
human ... ACE(1636)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable