428604
AmberChrom™ 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, anion, 200-400 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Dowex 1X4 chloride form, 200-400 mesh, Anion Exchange Resin
Niveau de qualité
Description
cross-linkage 4%
Forme
beads
Paramètres
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
Humidité
55-63%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium
Taille des particules
200-400 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL capacity
Technique de séparation
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clé InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable