42363
(±)-Enterolactone
analytical standard
Synonyme(s) :
Enterolactone, trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Adéquation
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
Clé InChI
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable