415530PLATER
Blue dye for platers
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 125 mL
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with easySpiral (platers)
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable