38677
Hexamethylcyclotrisiloxane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
1 (vs air)
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
134 °C (lit.)
Pf
50-64 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Clé InChI
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup