38292
Diisopropylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
DIPA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
50 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
599 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
Point d'ébullition
84 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
Densité
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
7.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13.45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter