36850
Fenoxaprop-P
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-2-{4-[(6-Chlorobenzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy}propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2nc3ccc(Cl)cc3o2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20)/t9-/m1/s1
Clé InChI
MPPOHAUSNPTFAJ-SECBINFHSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable