34130
Fusarenon X solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonyme(s) :
3α,7α,15-Trihydroxy-4β-acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, FusX
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@]1(C)[C@]24CO4
InChI
1S/C17H22O8/c1-7-4-9-16(5-18,12(22)10(7)20)15(3)13(24-8(2)19)11(21)14(25-9)17(15)6-23-17/h4,9,11-14,18,21-22H,5-6H2,1-3H3/t9-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Clé InChI
XGCUCFKWVIWWNW-CAYGJDLQSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup