33149
Diphenylamine
puriss. p.a., redox indicator, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
redox indicator
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
5.82 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 108 °C)
Essai
≥98% (GC)
Température d'inflammation spontanée
1175 °F
Technique(s)
titration: suitable
Impuretés
≤0.01% insoluble in ethanol
Résidus de calcination
≤0.03% (as SO4)
pb
302 °C (lit.)
Pf
50-53 °C (lit.)
52.5-54.0 °C
Traces d'anions
nitrate (NO3-): in accordance
Traces de cations
Fe: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clé InChI
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... UGT1A4(54657)
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Liver,spleen
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges