32993
Canthaxanthin (trans)
analytical standard
Synonyme(s) :
β-Carotin-4,4′-dione, E 161g
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
brown to very dark red-brown
Pf
201.6-201.7 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
InChI
1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
Clé InChI
FDSDTBUPSURDBL-DKLMTRRASA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable