Documents
32886
Supelco
4-tert-Octylphenol diethoxylate solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
2-{2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy}ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
Clé InChI
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sigma-Aldrich offers 4-tert-octylphenol diethoxylate solution (10 μg/mL in acetone) for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyzes.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves