Key Documents
320609
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate
powder
Synonyme(s) :
2,4-DCPD, 2,4-Dichlorophenyldiazonium 1,5-naphthalenedisulfonate
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3N2(O3SC10H6SO3H) · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.30 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Carbon: 37.5-45.8% (Anhydrous Basis)
Nitrogen: 5.0-7.0% (Anhydrous Basis)
Water: 3.0-10.0% (by Karl Fischer)
Couleur
faint yellow
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Clc1ccc([N+]#N)c(Cl)c1.OS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.C6H3Cl2N2.H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1-3H;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
SPGAUZWLXGQOLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate is a diazonium salt intended for use in histology and hematology.
Application
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate is used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
Used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges