31594
Flufenoxuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-{4-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenylaminocarbonyl}-2,6-difluoro-benzamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Fc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1NC(=O)NC(=O)c3c(F)cccc3F
InChI
1S/C21H11ClF6N2O3/c22-12-8-10(21(26,27)28)4-7-17(12)33-11-5-6-16(15(25)9-11)29-20(32)30-19(31)18-13(23)2-1-3-14(18)24/h1-9H,(H2,29,30,31,32)
Clé InChI
RYLHNOVXKPXDIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves