Principaux documents
306975
Sigma-Aldrich
tert-Butyl méthyl éther
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Numéro Beilstein :
1730942
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
4.05 psi
Pureté
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Limite d'explosivité
15.1 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
Point d'ébullition
55-56 °C (lit.)
Pf
-110 °C
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le tert-butyl méthyl éther (MTBE) est un additif pour carburants. Le MTBE subit une dégradation oxydative en présence de souches bactériennes capables d′oxyder le propane. Les études cinétiques de l′oxydation du MTBE au persulfate assistées par la chaleur sous diverses conditions suggèrent que la réaction se déroule selon une cinétique de pseudo-premier ordre. Le MTBE peut être synthétisé par réaction entre le méthanol et l′isobutène en présence de catalyseurs acides. Une étude a suggéré que l′ajout de MTBE augmente le nombre de sites actifs lors de la polymérisation du propylène selon la méthode par écoulement interrompu.
Le tert-butyl méthyl éther est un solvant organique couramment utilisé qui peut être synthétisé par réaction entre le méthanol et l′isobutène en présence de catalyseurs acides. C′est une option de remplacement efficace aux additifs contenant du plomb pour améliorer l′indice d′octane des carburants.
Application
Le tert-butyl méthyl éther peut être utilisé dans la synthèse des esters méthyliques d′acides gras (FAME) et la transestérification du glycérol tert-butyl éther avec de l′huile de colza dans des conditions supercritiques.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
<BIG>Eagleson M. </BIG>
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1995)
Application of artificial neural networks for modeling of the treatment of wastewater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE) by UV/H 2 O 2 process.
Salari D, et al.
Journal of Hazardous Materials, 125(1), 205-210 (2005)
Viktor Nilsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(11), 1166-1176 (2020-04-21)
To elucidate what properties control and practically limit ion transport in highly concentrated electrolytes (HCEs), the viscosity, ionic conductivity, ionicity, and transport numbers were studied for nine model electrolytes and connected to the rate capability in Li-ion battery (LIB) cells.
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)